Merck
337765
Sigma-Aldrich
2-Methyl-N-phenylmaleimide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
172 °C/12 mmHg (lit.)
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-7-10(13)12(11(8)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChI Key
QAVUFFJVZGZJMO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337765-5G:
337765-BULK:
337765-VAR:
337765-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)