Merck
337706
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(naphthalene)chromium(0)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H8)Cr(CO)3
CAS番号:
分子量:
264.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
70 °C/0.001 mmHg (lit.)
mp
138 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O]#C[Cr]12345(C#[O])(C#[O])C6=C1[C]27=[C]3(C=CC=C7)C4=C56
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337706-VAR:
337706-1G:
337706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)