Merck
337668
Sigma-Aldrich
テトラフルオロイソフタル酸
96%
別名:
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid, m -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F4-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
238.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
212-214 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(C(O)=O)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337668-VAR:
337668-1G:
337668-BULK:
337668-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)