Merck
337501
Sigma-Aldrich
[Tris(dimethylphenylphosphine)](2,5-norbornadiene)rhodium(I) hexafluorophosphate
97%
別名:
[(2,3-η)-ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2,5-ジエン]トリス(ジメチルフェニルホスフィン)ロジウム(I) ヘキサフルオロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H41F6P4Rh
CAS番号:
分子量:
754.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
158-161 °C (lit.)
SMILES記法
[Rh+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.CP(C)c3ccccc3.CP(C)c4ccccc4.CP(C)c5ccccc5
InChI
1S/3C8H11P.C7H8.F6P.Rh/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-7(2,3,4,5)6;/h3*3-7H,1-2H3;1-4,6-7H,5H2;;/q;;;;-1;+1
InChI Key
KSBHDOZWEREXLG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アミノメチル化の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
337501-500MG:
337501-VAR:
337501-BULK:
337501-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gaspard Huber et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(7), 672-678 (2017-12-09)
Cryptophanes, cage-molecules constituted of aromatic bowls, are now well recognised as powerful xenon hosts in 129 Xe NMR-based biosensing. In the quest of a dual probe that can be addressed only by NMR, we have studied three cryptophanes bearing a