Merck
336599
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリン
96%
別名:
6-メトキシ-α,α,α-トリフルオロ-m-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
191.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
58-60 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1ccc(cc1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI Key
RKUSRLUGUVDNKP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
336599-5G:
336599-25G:
336599-VAR:
336599-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)