Merck
336556
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylsilyl) chromate
96%
別名:
ビス(トリフェニルシリル) エステル クロム酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3SiO]2CrO2
CAS番号:
分子量:
634.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
159 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=[Cr](=O)(O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15OSi.Cr.2O/c2*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;;;/q2*-1;+2;;
InChI Key
AQLZCGLPNYEIDH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
クロムシリカ触媒のXPSとXRDによる特性解明のための反応物質
以下の反応のためのクロム酸シリル触媒
  • オレフィン重合およびエチレン重合
  • 相間移動触媒として用いるベンジル酸化
Bis(triphenylsilyl) chromate [(Ph3SiO)2] can be used as a catalyst:
  • For ethylene polymerization.
  • For the conversion of secondary benzylic and allylic trimethylsilyl ethers to ketones by oxidation reaction using tert-butyl hydroperoxide.
It can also be used to prepare supported catalysts with silica gel or montmorillonite K-10. These catalysts can be used in the oxidation of alcohols to corresponding carbonyl compounds.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
336556-1G:
336556-BULK:
336556-10G:
336556-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bis (triphenylsilyl) chromate catalyzed oxidation of silyl ethers by tert-butyl hydroperoxide
Muzart J and Ajjou A
Synlett, 1991(07), 497-498 (1991)
Oxidation of Alcohols by Silica Gel-Supported Bis (Trimethylsilyl) Chromate Under Microwave Irradiation Without Solvent
Heravi MM, et al.
Synthetic Communications, 29(2), 163-166 (1999)
Oxidation of alcohols by montmorillonite K-10 supported bis (trimethylsilyl) chromate
Heravi MM, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 129(12), 1305-1308 (1998)
Ethylene polymerization with supported bis (triphenylsilyl) chromate catalysts
Carrick WL, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 10(9), 2609-2620 (1972)