Merck
336319
Sigma-Aldrich
ホウ化バナジウム
−325 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
VB2
CAS番号:
分子量:
72.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
粒径
−325 mesh
密度
5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
B#[V]#B
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
336319-100G:
336319-25G:
336319-BULK:
336319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)