Merck
335436
Sigma-Aldrich
5-メトキシ-2-メチルアニリン
97%
別名:
6-メチル-m-アニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
137.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Methoxy-2-methylaniline was used in the preparation of N-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335436-1G:
335436-VAR:
335436-BULK:
335436-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An expedient approach to the 2, 3, 5, 6-tetrasubstituted pyridine core of nosiheptide using oxidative cleavage of 2, 3, 5, 8-tetrasubstituted quinolines.
Taddei D, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 56-63 (2007)