Merck
335088
Sigma-Aldrich
ヒドリドテトラキス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)
別名:
HRh(PPh3)4, テトラキス(トリフェニルホスフィン)ロジウムヒドリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]4RhH
CAS番号:
分子量:
1153.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
core: rhodium
mp
140-146 °C (lit.)
SMILES記法
[RhH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Rh.H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h4*1-15H;;
InChI Key
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アルケンの水素化およびアルキンのヒドロシリル化に用いる触媒です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
335088-BULK:
335088-1G:
335088-VAR:
335088-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beaupere, D.; Bauer, P.; Uzan, R.
Canadian Journal of Chemistry, 57, 218-218 (1979)
Watanabe, H.; Asami, M.; Nagai, Y.
Journal of Organometallic Chemistry, 195, 363-363 (1980)