Merck
334642
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(IV) dichloride
95%
別名:
ジ-π-シクロペンタジエニルバナジウムジクロリド, ジクロロバナドセン, ジクロロビス(シクロペンタジエニル)バナジウム, バナドセンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl2V
CAS番号:
分子量:
252.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
core: vanadium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[V]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.V/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
MDWJZZZKWHLMQP-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の用途で使用します。
  • がん治療に用いる薬理的候補化合物
  • 静真菌薬であるビシナルアミノアルコール類の無溶媒室温合成に用いる触媒
  • 構造成長反応を経由するオリゴマー化反応に用いる触媒
  • 共触媒として酸素を用いる水溶液重合反応用の触媒
  • dl-選択的ピナコール型カップリング反応に用いる触媒
  • 炭酸カルシウムの結晶成長の影響因子
  • 抗腫瘍活性を持つヒトトポイソメラーゼII酵素のインヒビター
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
334642-1G:
334642-BULK:
334642-5G:
334642-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radim Havelek et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 8(4), 615-621 (2012-04-26)
Modern chemotherapy is interested in developing new agents with high efficiency of treatment in low-dose medication strategies, lower side toxicity and stronger specificity to the tumor cells. Vanadocene dichloride (VDC) belongs to the group of the most promising metallocene antitumor
P Köpf-Maier et al.
Chemico-biological interactions, 44(3), 317-328 (1983-06-01)
The intracellular distribution patterns of the metal atoms titanium and vanadium after in vivo as well as in vitro treatment of Ehrlich ascites tumor with the antitumor agents titanocene dichloride (TDC) or vanadocene dichloride (VDC) have been investigated by use
P Köpf-Maier
Journal of cancer research and clinical oncology, 103(2), 145-164 (1982-01-01)
Light-microscopic and ultrastructural alteration patterns are investigated after in vivo treatment of EAT with the cytostatic agents VDC and TC. Both substances induce mitotic aberrations, e.g., pyknotic metaphases, lagging chromosomes during anaphase, and multipolar mitotic figures. The appearance of mononucleate
J H Toney et al.
Chemico-biological interactions, 56(1), 45-54 (1985-12-17)
The biodistribution and pharmacokinetics of vanadium following i.p. administration of vanadocene dichloride (VDC), a representative of a new class of organometallic anticancer agents, is reported for Strain A mice. A convenient flameless atomic absorption spectroscopic assay is described and is
O J D'Cruz et al.
Biology of reproduction, 58(6), 1515-1526 (1998-06-12)
We have used computer-assisted sperm analysis (CASA) to evaluate the spermicidal activity of 8 metallocene dihalides (vanadocene dichloride [VDC], titanocene dichloride [TDC], zirconocene dichloride [ZDC], molybdocene dichloride [MDC], hafnocene dichloride [HDC], vanadocene dibromide [VDB], bis[methylcyclopentadienyl] vanadium dichloride [VMDC], and vanadocene