Merck
333891
Sigma-Aldrich
シラン
≥99.998%, electronic grade
別名:
四水素化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiH4
CAS番号:
分子量:
32.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
electronic grade
蒸気密度
1.1 (vs air)
アッセイ
≥99.998%
形状
gas
抵抗性
>1000 Ω-cm
不純物
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Chlorosilanes
<1 ppm THC
<1 ppm Trisilane (Si3H8)
<1 ppm Water (H2O)
<100 ppm Hydrogen (H2)
<2 ppm Nitrogen (N2)
<2 ppm Siloxanes
<5 ppm Disilane (Si2H6)
bp
−112 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
転移温度
critical temperature −3.4 °C
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[SiH4]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Silane is used in the deposition of amorphous silicon, epitaxial silicon and silicon based dielectrics. Polycrystalline films can be deposited on silicon wafers and glass substrates via remote plasma chemical vapor deposition (RPCVD) using a SiH4-SiF2-H2 gas mixture. Silane is used widely as a dopant in the formation of III-IV semiconductor materials.
おすすめ製品
Stainless steel regulators Z527416 or Z527424 are recommended.
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333891-17G:
333891-BULK:
333891-VAR:
333891-50G:
333891-10G:
333891-50G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hu, C. C.
Thin Solid Films, 288, 147-147 (1996)
Structural and electrical properties of low temperature polycrystalline silicon deposited using SiF4?SiH4?H2
Jin Jang
Thin Solid Films, 289, 227-227 (1996)
Quinn, L.J.
Thin Solid Films, 296, 7-7 (1997)