Merck
333727
Sigma-Aldrich
Bromomagnesium isopropylcyclohexylamide solution
1.0 M in THF
別名:
Bromo[N-(1-methylethyl)cyclohexanaminato]magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18BrMgN
CAS番号:
分子量:
244.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
濃度
1.0 M in THF
SMILES記法
CC(C)N([Mg]Br)C1CCCCC1
包装
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333727-VAR:
333727-100ML:
333727-BULK:
333727-800ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)