Merck
333204
Sigma-Aldrich
窒化タンタル
5 μm, 99.5% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TaN
CAS番号:
分子量:
194.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.5% trace metals basis
粒径
5 μm
SMILES記法
N#[Ta]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)