Merck
332062
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(tributylphosphine)nickel(II)
別名:
NSC 54233
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
{[CH3(CH2)3]3P}2NiCl2
CAS番号:
分子量:
534.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
43-45 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ni]Cl.CCCCP(CCCC)CCCC.CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27P.2ClH.Ni/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;;;/h2*4-12H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
KPFOFXWYYUNJOZ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の触媒です。
  • ウェンカートアリール化
  • 位置選択的な[2+2+2]環化付加
  • 重合反応
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
332062-VAR:
332062-25G:4548173301563
332062-BULK:
332062-5G:4548173301570
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.