Merck
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリフルオロベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CN
CAS番号:
分子量:
157.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
InChI Key
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.0 °F - closed cup
引火点(℃)
62.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
331732-250MG:4548173136165
331732-VAR:
331732-BULK:
331732-1G:4548173136158
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)