Merck
328227
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphanic acid
98%
別名:
(−)-Camphanic acid, (1S)-3-Oxo-4,7,7-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O4
CAS番号:
分子量:
198.22
Beilstein:
84570
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −18°, c = 1 in dioxane
光学純度
ee: 98% (GLC)
mp
201-204 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1
InChI Key
KPWKPGFLZGMMFX-VHSXEESVSA-N
詳細
(1S)-(-)-Camphanic acid is commonly used as a chiral auxiliary for the separation of racemates.
アプリケーション
(1S)-(-)-Camphanic acid may be used in the preparation of (-)-(1S,4R)-camphanoyl chloride by reacting with thionyl chloride.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
328227-5G:
328227-BULK:
328227-1G:
328227-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conformational study of a-arylethylamides of (-)-camphanic acid.
Hamersak Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(11), 1891-1897 (1998)
(-)-(1S, 4R)-Camphanoyl Chloride.
Gerlach H, et al.
Organic Syntheses, 48-48 (1993)