Merck
327603
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(mesitylene)tungsten(0)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(CH3)3W(CO)3
CAS番号:
分子量:
385.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
214 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
327603-VAR:
327603-2.5G:
327603-500MG:
327603-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)