Merck
32596
Sigma-Aldrich
Diallyl pyrocarbonate
≥95.0% (T)
別名:
(Alloc)2O, Diallyl dicarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2=CHCH2OCO)2O
CAS番号:
分子量:
186.16
Beilstein:
4390381
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (T)
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
n20/D 1.434
bp
60 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCOC(=O)OC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H10O5/c1-3-5-11-7(9)13-8(10)12-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
XVSSGIXTKVRGAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diallyl pyrocarbonate or (Alloc)2O is used as a reagent for the introduction of allyloxycarbonyl (Alloc or Aloc) protecting group to primary and secondary amines. In peptide synthesis, it is also used to protect amino acid functional groups due to its stability to the acidic and basic conditions. Various amino functional groups such as amino sugars and nucleosides are also protected by using diallyldicarbonate reagent.
その他情報
この試薬は、N-アリルオキシカルボニル(N-Alloc)アミノ保護基を容易に導入します。アリルカルバメート保護基はパラジウム(0)試薬により容易に開裂できます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
32596-BULK:
32596-VAR:
32596-5ML:
32596-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diallyl dicarbonate. A convenient reagent for the synthesis of allyl carbamates.
Barcelo G, et al.
Tetrahedron Letters, 28(47), 5809-5810 (1987)
O. Dangles et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4984-4984 (1987)
G. Sennyey et al.
Tetrahedron Letters, 28, 5809-5809 (1987)
H. Kunz et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 426-426 (1984)
N-[(Allyloxycarbonyl) oxy] maleimide-styrene Copolymer
N Carmen, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-2 (2001)