Merck
325880
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm2(SO4)3 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
733.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
不純物
≤2000 ppm Total rare earth impurities (ICP)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI Key
SICAFVHZPBSARB-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325880-100G:
325880-VAR:
325880-25G:
325880-BULK:
試験成績書(COA)