Merck
325694
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
別名:
エタン二酸, ガドリニウム(III)塩 (3:2)、水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Gd2(C2O4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
578.56 (anhydrous basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
SMILES記法
O.O=C1O[Gd](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Gd]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Gd.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI Key
QZPKJYRHVDRDAQ-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
325694-100G:
325694-VAR:
325694-BULK:
325694-25G:4548173135427