Merck
325279
Sigma-Aldrich
2,5-ビス(トリフルオロメチル)安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
258.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-6(9(13,14)15)5(3-4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
InChI Key
PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325279-1G:
325279-BULK:
325279-5G:
325279-VAR:
試験成績書(COA)