Merck
324604
Sigma-Aldrich
クロロメチルフェニスルホン
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
190.65
Beilstein:
2046644
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
mp
51-53 °C (lit.)
官能基
chloro
sulfone
SMILES記法
ClCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
324604-BULK:
324604-5G:
324604-VAR:
324604-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)