Merck
323454
Sigma-Aldrich
Potassium hexabromoplatinate(IV)
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PtBr6
CAS番号:
分子量:
752.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
SMILES記法
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)(Br)(Br)Br
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323454-2.5G:
323454-500MG:
323454-BULK:
323454-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)