Merck
323179
Sigma-Aldrich
5-メチル-4-(2-チアゾリルアゾ)レソルシノール
95%
別名:
5-メチル-4-(2-チアゾリルアゾ)-1,3-ベンゼンジオール, TAO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N3O2S
CAS番号:
分子量:
235.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
InChI Key
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
アプリケーション
Complexometric indicator.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323179-1G:
323179-BULK:
323179-VAR:
323179-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)