Merck
322539
Sigma-Aldrich
Methyl propyl disulfide
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥1,880
¥1,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥1,880
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2SSCH3
CAS番号:
分子量:
122.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥1,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
90%
フォーム
liquid
不純物
~3% methyl disulfide
~6% propyl disulfide
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
69-71 °C/43 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES記法
CCCSSC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-4-6-5-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
PUCHCUYBORIUSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
322539-1G:
322539-BULK:
322539-5G:
322539-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample