Merck
318027
Sigma-Aldrich
Phthalic-3,4,5,6-d4 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
Phthalic acid-phenyl-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4-1,2-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品318027は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
mp
210-211 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)=O)c(c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
XNGIFLGASWRNHJ-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
318027-5G:
318027-5G-PW:
318027-BULK:
318027-VAR:
318027-1G-PW:
318027-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)