Merck
317365
Sigma-Aldrich
テトラメチルアンモニウムトリアセトキシボロヒドリド
95%
別名:
トリアセトキシボラヌイド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥27,100
50 G
¥72,600
¥27,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥27,100
50 G
¥72,600
About This Item
化学式:
(CH3)4N(CH3CO2)3BH
CAS番号:
分子量:
263.10
Beilstein:
8238791
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: reductant
mp
93-98 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1
InChI Key
LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
選択的な還元剤です[1][2][3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
317365-VAR:
317365-BULK:
317365-50G:
317365-10G:
317365-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemtracts, 5, 188-192 (1992)
Tetrahedron Letters, 44, 7239-7243 (2003)
Ning Shangguan et al.
Organic letters, 9(6), 1093-1096 (2007-02-27)
A formal synthesis of psymberin (irciniastatin A) is presented. Notable features of the synthesis include the chemo-, regio-, and stereoselective oxidation of a 1,3-disubstituted allene, a configuration-dependent spirodiepoxide opening, the efficient syntheses of functionalized trans-2,6-disubstituted pyrans, and the union of