Merck
316938
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2COCl
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5392 (lit.)
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
COc1cccc(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
UZUYKYNVSJTWEH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
316938-5G:
316938-VAR:
316938-1G:
316938-25G:
316938-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)