Merck
31546
Sigma-Aldrich
N,N-ジアセチル-O-メチルヒドロキシルアミン
≥95.0%
別名:
N-アセチル-N-メトキシアセトアミド, N-メトキシジアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO3
CAS番号:
分子量:
131.13
Beilstein:
3537117
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.447
密度
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CON(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-4(7)6(9-3)5(2)8/h1-3H3
InChI Key
HWZKQIRJZPOEQF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 経口投与可能な抗腫瘍薬であるベンズアミド誘導体の合成
  • ヒドロキシエチルアミン(HEA)BACE-1インヒビターの合成
  • アミンのアセチル化(アセチル化剤)
その他情報
Chemoselective acetylating agent for prim. amines in the presence of sec. amines and alcohols
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
31546-BULK:
31546-5ML:
31546-VAR:
31546-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y. Kikigawa et al.
Tetrahedron Letters, 31, 243-243 (1990)