Merck
310867
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,900
¥18,900
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,900
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS番号:
分子量:
208.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,900
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
168-170 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
詳細
The molecular properties (both steric as well as electronic) of 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid has been studied using molecular orbital and empirical methods.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
310867-VAR:
310867-5G:
310867-1G:
310867-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Y Ghauri et al.
Biochemical pharmacology, 44(10), 1935-1946 (1992-11-17)
An extensive set of computed molecular properties, both steric and electronic, have been calculated using molecular orbital and empirical methods for benzoic acid (1) and a congeneric series of substituted benzoic acids, i.e. 2-, 3- and 4-fluorobenzoic acids (2-4), 2-