Merck
310425
Sigma-Aldrich
(−)-Camphene
technical grade, 75% (90% as camphene and fenchene)
別名:
(1S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2204256
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
75% (90% as camphene and fenchene)
光学活性
[α]20/D −48°, c = 4 in ethanol
[α]25/D -35 to -43°, c = 4 in ethanol
bp
157.5-158.5 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
CRPUJAZIXJMDBK-BDAKNGLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
310425-1KG:
310425-BULK:
310425-25G:
310425-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)