Merck
310190
Sigma-Aldrich
テトラフェニルビホスフィン
別名:
テトラフェニルジホスファン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PP(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
370.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
製品310190は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
258-260 °C/1 mmHg (lit.)
mp
120-122 °C (sealed tube) (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20P2/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI Key
DAPZRBJQPPDZGH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 不飽和アミノ酸の選択的形成
  • 水素化反応
触媒重合反応のイニシエーター
ロジウム触媒によるヒドロホルミル化の共触媒
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
310190-BULK:
310190-1G:
310190-5G:
310190-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinyeon Hwang et al.
Experimental neurology, 335, 113511-113511 (2020-10-26)
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is involved in neural organization and synaptic functions in developing and adult brains, yet its role in axonal regeneration is not known well. Here, we characterize Cdk5 function for axonal regeneration after peripheral nerve injury. Levels