Merck
306223
Sigma-Aldrich
ポリアクリル酸
average Mv ~3,000,000
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥20,700
250 G
¥46,200
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥20,700
250 G
¥46,200
About This Item
化学式:
(C3H4O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
クロスリンク
~0.1 % cross-linked
分子量
average Mv ~3,000,000
粘度
30,000-40,000 cP
転移温度
Tg 106 °C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • IR and Raman investigation of some poly(acrylic) acid gels in aqueous and neutralized state:この研究では、赤外およびラマン分光法を使用して、トリエタノールアミンによる水和および中和により引き起こされるポリアクリル酸(PAA)の局所的な高分子構造の変更について探索しています。(M Todica et al., 2015)。
  • Phase Behavior of Aqueous Poly(acrylic acid-g-TEMPO):TEMPO部分でグラフトしたポリアクリル酸に関する研究で、応答性材料の作製に関係する可能性のある、異なるpH範囲にわたる相分離挙動に焦点を合わせています。(Q Fu et al., 2016)。
  • Synthesis and characterization of poly(glyceric acid carbonate): a degradable analogue of poly(acrylic acid):この論文では、分解性のポリアクリル酸類似物質を提示し、生物医学用途に関連するこの新しいポリマーから調製したハイドロゲルの特性をPAAと比較しています。(H Zhang et al., 2015)。
  • Mechanically stable thermally crosslinked poly(acrylic acid)/reduced graphene oxide aerogels:材料科学に関連して、熱的に架橋可能なPAAとの混合することによる還元型酸化グラフェンエアロゲルの機械的な一体性の向上について研究しています。(H Ha et al., 2015)。
  • Polyacrylic acid polymers hydrogels intended for topical drug delivery: preparation and characterization:ハイドロゲル中のポリアクリル酸ポリマーの生体接着性について調査し、局所的な薬物送達システムの設計におけるその可能性を強調しています。(G Calixto et al., 2015)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306223-VAR:
306223-250G:4548174004890
306223-5G:
306223-100G:4548174004883
306223-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laurence Glennon-Alty et al.
Acta biomaterialia, 9(4), 6041-6051 (2012-12-15)
Mesenchymal stem cells (MSCs) can generate chondrocytes in vitro, but typically need to be cultured as aggregates in the presence of transforming growth factor beta (TGF-β), which makes scale-up difficult. Here we investigated if polyacrylate substrates modelled on the functional
Yanxia Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 170-180 (2012-12-15)
A novel galactose-decorated cross-linked micelles (cl-micelles) with ionic cores using cystamine (Cys) as a biodegradable cross-linker was prepared by using block ionomer complexes of poly(ethylene glycol)-b-poly(2-acryloxyethyl-galactose)-b-poly(acrylic acid) (PEG-b-PAEG-b-PAA) and Ca(2+) (PEG-b-PAEG-b-PAA cl-micelles/Cys). Doxorubicin (DOX) was successfully incorporated into the ionic
Daniel L Miller et al.
The Annals of thoracic surgery, 95(3), 1050-1056 (2013-01-22)
Skeletal chest wall reconstruction can be a challenge, depending on the indication, location, and health of the patient; various materials are available. Recently, biomaterials that are remodelable (bovine pericardium patch; Veritas, Synovis Life Technologies Inc, St Paul, MN) or absorbable
Michael Dietzsch et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(9), 3080-3088 (2013-02-08)
Scale formation, the deposition of certain minerals such as CaCO3, MgCO3, and CaSO4·2H2O in industrial facilities and household devices, leads to reduced efficiency or severe damage. Therefore, incrustation is a major problem in everyday life. In recent years, double hydrophilic
Serhat Elcicek et al.
Experimental parasitology, 133(3), 237-242 (2012-12-15)
Polyacrylic acid (PAA) is one of the anionic synthetic polyelectrolytes and is used in various immunological and pharmaceutical applications. PAA has been used as adjuvant in veterinary vaccines, in particular. However, to our knowledge, there are no studies that document
資料
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
磁性‐プラズモンハイブリッドナノビーズを用いた細胞小器官(オートファゴソームなど)のイメージングおよび単離について、北陸先端大学の前之園 信也先生に解説していただきました。