Merck
305782
Sigma-Aldrich
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate
≥96%
別名:
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,140
¥6,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,140
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4CH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
206.24
Beilstein:
1961620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
123-124 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CC(=O)CCc1ccc(OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-9(13)3-4-11-5-7-12(8-6-11)15-10(2)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
UMIKWXDGXDJQJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate (4-(4-acetoxyphenyl) -2-butanone) is a standard melon fly attractant.[1]
アプリケーション
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate was used as attractant for detection programs aimed at melon fly and other cuelure-responding Bactrocera fruit flies.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305782-VAR:
305782-25G:
305782-BULK:
305782-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric B Jang et al.
Journal of economic entomology, 100(4), 1124-1128 (2007-09-14)
Field-trapping evaluations of the new male attractant, formic acid 4-(3-oxobutyl) phenyl ester (raspberry ketone formate [RKF]) were conducted in Hawaii with wild populations of melon flies, Bactrocera cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae), to determine its activity in the field and to