Merck
304409
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
142.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2
InChI Key
CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Cyclohexyl-1-propanol was used in synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate via trans-esterification by Candida antarctica lipase B.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
304409-100ML:
304409-BULK:
304409-5ML:
304409-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate from 5-caffeoylquinic acid with consecutive enzymatic conversions in ionic liquid.
Kurata A, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 69(3), 161-167 (2011)