Merck
110434
Sigma-Aldrich
1-シクロヘキシルエタノール
97%
別名:
α-メチルシクロヘキサンメタノール, (1-ヒドロキシエチル)シクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(C6H11)OH
CAS番号:
分子量:
128.21
Beilstein:
2322053
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI Key
JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-Cyclohexylethanol undergoes photocatalytic oxidation (PCO) using nanoparticles titanium dioxide (TiO2-P25) as a semiconductor photocatalyst in acetonitrile, under aerated conditions. It forms cyclohexylethanols by undergoing catalytic ring hydrogenation over several noble metal catalysts supported on charcoal, or on γ-alumina in supercritical carbon dioxide.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
110434-BULK:
110434-5G:
110434-25G:
110434-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nanoparticles TiO2-photocatalyzed oxidation of selected cyclohexyl alcohols.
Mohamed OS, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 200(2-3), 209-215 (2008)
Sato T, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 37(1), 87-93 (2006)