Merck
304123
Sigma-Aldrich
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide
97%
別名:
1-Bromomethyl-2-[(phenylsulfonyl)methyl]benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2C6H4CH2SO2C6H5
CAS番号:
分子量:
325.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
93-95 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
官能基
bromo
sulfone
SMILES記法
BrCc1ccccc1CS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13BrO2S/c15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-18(16,17)14-8-2-1-3-9-14/h1-9H,10-11H2
InChI Key
SYNKYJKCQBVGSL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
304123-1G:
304123-BULK:
304123-VAR:
304123-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)