Merck
300357
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-2-methylbenzoic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
73-75 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC1=CCC=CC1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h3-5,7H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
GYUSHSKDGRZQOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reaction between benzophenone and 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid was studied by combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis and photochemically induced dynamic nuclear polarization.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
300357-25G:
300357-VAR:
300357-5G:
300357-BULK:
300357-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inmaculada Andreu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(36), 10089-10096 (2011-07-28)
A thorough mechanistic study has been performed on the reaction between benzophenone (BZP) and a series of 1,4-dienes, including 1,4-cyclohexadiene (CHD), 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid (MBA), 1,4-dihydro-1,2-dimethylbenzoic acid (DMBA) and linoleic acid (LA). A combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis (LFP)