Merck
298573
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
96%
別名:
N,N,2,2,6,6-ヘキサメチル-4-ピペリジンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H24N2
CAS番号:
分子量:
184.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4641 (lit.)
SMILES記法
CN(C)C1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H24N2/c1-10(2)7-9(13(5)6)8-11(3,4)12-10/h9,12H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
LRAJIZNKBMCWJE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
以下の反応物質です:
窒素酸化物の超分子の自己凝集
非対称スピン標識化ボラ両親媒性物質の合成
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
298573-5G:
298573-BULK:
298573-1G:
298573-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)