Merck
298417
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-ロイシノール
98%
別名:
(R)-2-アミノ-4-メチル-1-ペンタノール, D-ロイシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,500
5 G
¥12,000
¥4,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,500
5 G
¥12,000
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
Beilstein:
1719241
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −4°, c = 9 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.4496 (lit.)
bp
198-200 °C/768 mmHg (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI Key
VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
298417-5G:
298417-1G:
298417-BULK:
298417-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Klaus Ringsborg Westphal et al.
Toxins, 11(5) (2019-05-19)
Fungal non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) clusters are spread across the chromosomes, where several modifying enzyme-encoding genes typically flank one NRPS. However, a recent study showed that the octapeptide fusaoctaxin A is tandemly synthesized by two NRPSs in Fusarium graminearum. Here
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1