Merck
297933
Sigma-Aldrich
(3aS,7aS)-(+)-Hexahydro-3a-hydroxy-7a-methyl-1,5-indandione
97%
別名:
Hajos-Parrish ジケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
2447128
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]19/D +55°, c = 1 in chloroform
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C[C@@]1(O)CCC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9-4-2-7(11)6-10(9,13)5-3-8(9)12/h13H,2-6H2,1H3/t9-,10+/m1/s1
InChI Key
PUHCDQVSBDIJTM-ZJUUUORDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
297933-BULK:
297933-5G:
297933-1G:
297933-250MG:
297933-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)