同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
テクニック
bio NMR: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- To predict the primary reaction mechanism in pyrolysis of glucose.
- To study C−C bond cleavage mechanism in the conversion of labeled glucose into alkanediols using Ni−MgO−ZnO catalyst.
- In tracer enrichment determination in blood plasma using high-resolution mass spectrometry.
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
297046-50MG:
297046-1G:
297046-250MG:
297046-BULK:
297046-VAR:
297046-10G:
297046SP-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.