Merck
296899
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenesulfenyl chloride
technical grade, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4SCl
CAS番号:
分子量:
189.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品296899は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
95%
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2S/c7-11-6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI Key
NCBOVAWEMBIIFK-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Nitrobenzenesulfenyl chloride has been used in n-Bu4NI-induced electrophilic cyclization of N,N-dimethyl-(2-phenylethynyl) aniline[1].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
296899-25G:
296899-5G:
296899-VAR:
296899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu Chen et al.
Organic letters, 11(1), 173-176 (2008-12-03)
3-Sulfenyl- and 3-selenylindoles are prepared in excellent yields by the palladium/copper-catalyzed crossing coupling of N,N-dialkyl-o-iodoanilines and terminal alkynes, followed by electrophilic cyclization with arylsulfenyl chlorides and arylselenyl chlorides in the presence of a stoichiometric amount of n-Bu(4)NI.