Merck
291242
Sigma-Aldrich
オレイン酸カリウム
40 wt. % paste in H2O
別名:
オレイン酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
CAS番号:
分子量:
320.55
Beilstein:
4167152
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
40 wt. % paste in H2O
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI Key
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Small-angle neutron-scattering study of microimulsions of potassium oleate, n-hexadecane, water and cosurfactant has been reported[1].
アプリケーション
Potassium oleate has been used in the preparation of:
  • nickel nanorods with a diameter of 8-10nm and a length of 100-200nm[2]
  • aqueous sols of calcium olcate[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
291242-BULK:
291242-1KG:
291242-VAR:
291242-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Small-angle neutron-scattering study of W/O n-hexadecane, potassium oleate, water and alcohol CnH2n+ 1OH (n= 5-8) microemulsions: effect of water concentration.
Caponetti E, et al.
Langmuir, 6(11), 1628-1634 (1990)
Precipitation phenomena of heavy metal soaps in aqueous solutions: I. Calcium oleate.
Matijevic E, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 22(5), 419-429 (1966)
The preparation of nickel nanorods in water-in-oil microemulsion.
Ni X-M, et al.
Journal of Crystal Growth, 252(4), 612-617 (2003)