Merck
29067
ジヨード(p-シメン)ルテニウム(II)二量体
別名:
ジ-μ-ヨード(p-シメン)ヨードルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28I4Ru2
CAS番号:
分子量:
978.19
MDL番号:
mp
234-236 °C
SMILES記法
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI Key
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応の触媒に用いられます。
  • ルテニウム触媒による水素化
  • ワルフォス型のフェロセニル-アリールジホスフィン配位子の調製
  • ルテニウム触媒による合成反応
  • ケトンおよびオレフィンのエナンチオ選択的水素化