蒸気圧
36.6 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
579 °F
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
密度
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CCCC[C@H]1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
InChI Key
KVZJLSYJROEPSQ-HTQZYQBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
290645-BULK:
290645-5G:
290645-VAR:
290645-1G:
試験成績書(COA)