Merck
290378
Sigma-Aldrich
trans-3,4-ジフルオロ桂皮酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
184.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
194-196 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI Key
HXBOHZQZTWAEHJ-DUXPYHPUSA-N
アプリケーション
trans-3,4-Difluorocinnamic acid has been used in the synthesis of (E)-4-(2-bromovinyl)-1,2-difluorobenzene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
290378-1G:
290378-5G:
290378-VAR:
290378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chi Wai Cheung et al.
The Journal of organic chemistry, 77(17), 7526-7537 (2012-07-31)
A copper(II)-catalyzed oxidative cyclization of enamides to oxazoles via vinylic C-H bond functionalization at room temperature is described. Various 2,5-disubstituted oxazoles bearing aryl, vinyl, alkyl, and heteroaryl substituents could be synthesized in moderate to high yields. This reaction protocol is