Merck
289450
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-1-ナフトエ酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC10H6CO2H
CAS番号:
分子量:
190.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
224-227 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Fluoro-1-naphthoic acid is an inhibitor of Yersinia PTP YopH. It contains an extended aromatic system and its IC50 value was measured[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289450-250MG:
289450-1G:
289450-BULK:
289450-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fubo Liang et al.
The Journal of biological chemistry, 278(43), 41734-41741 (2003-07-31)
Yersinia are causative agents in human diseases ranging from gastrointestinal syndromes to Bubonic Plague. There is increasing risk of misuse of infectious agents, such as Yersinia pestis, as weapons of terror as well as instruments of warfare for mass destruction.