Merck
288853
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CONH2
CAS番号:
分子量:
165.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
208-210 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
288853-BULK:
288853-VAR:
288853-5G:
試験成績書(COA)