Merck
288268
Sigma-Aldrich
テトラメチルホスホニウムブロミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4P(Br)
CAS番号:
分子量:
171.02
Beilstein:
3982025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
[Br-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288268-BULK:
288268-5G:
288268-VAR:
288268-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yao Nian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(14), 7635-7644 (2019-03-27)
Theoretical prediction of catalytic performance is crucial for the rational design of novel catalysts. In this study, density functional theory (DFT) simulations were carried out to predict the catalytic performance of four ionic liquids (ILs) used as novel non-metal catalysts